Preparative HPLC columns, Ultra C8
Fournisseur: Restek
9103517 9103518 9103519 9103557 9103558 9103559 9103567 9103568 9103569 9103577 9103578 9103579
REST9103517EA 1700 EUR InStock
REST9103517 REST9103518 REST9103519 REST9103557 REST9103558 REST9103559 REST9103567 REST9103568 REST9103569 REST9103577 REST9103578 REST9103579
Preparative HPLC columns, Ultra C8
Colonnes pour chromatographie
Ultra C8 is a conventional monomeric octylsilane column with a shorter alkyl chain to provide less hydrophobic retention and improved basic peak shape over a traditional C18 phase. These columns are suitable for a wide range of compounds from acidic through slightly basic.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité