Analytical HPLC columns, Ultra Cyano (USP L10)
Fournisseur: Restek
9106311 9106312 9106315 9106331 9106332 9106335 9106351 9106352 9106355 9106361 9106362 9106365 9106511 9106512 9106515 9106521 9106522 9106525 9106531 9106532 9106535 9106551 9106552 9106555 9106561 9106562 9106565 9106571 9106572 9106575 910650210 910650212 9106312-700 9106313-700 9106315-700 9106332-700 9106333-700 9106335-700 9106352-700 9106353-700 9106355-700 9106362-700 9106363-700 9106365-700 9106512-700 9106513-700 9106515-700 9106522-700 9106523-700 9106525-700 9106532-700 9106533-700 9106535-700 9106552-700 9106553-700 9106555-700 9106562-700 9106563-700 9106565-700 9106572-700 9106573-700 9106575-700 910631E 910633E 910635E 910636E 910651E 910652E 910653E 910655E 910656E 910657E
REST9106311EA 0 EUR InStock
REST9106311 REST9106312 REST9106315 REST9106331 REST9106332 REST9106335 REST9106351 REST9106352 REST9106355 REST9106361 REST9106362 REST9106365 REST9106511 REST9106512 REST9106515 REST9106521 REST9106522 REST9106525 REST9106531 REST9106532 REST9106535 REST9106551 REST9106552 REST9106555 REST9106561 REST9106562 REST9106565 REST9106571 REST9106572 REST9106575 REST910650210 REST910650212 REST9106312-700 REST9106313-700 REST9106315-700 REST9106332-700 REST9106333-700 REST9106335-700 REST9106352-700 REST9106353-700 REST9106355-700 REST9106362-700 REST9106363-700 REST9106365-700 REST9106512-700 REST9106513-700 REST9106515-700 REST9106522-700 REST9106523-700 REST9106525-700 REST9106532-700 REST9106533-700 REST9106535-700 REST9106552-700 REST9106553-700 REST9106555-700 REST9106562-700 REST9106563-700 REST9106565-700 REST9106572-700 REST9106573-700 REST9106575-700 REST910631E REST910633E REST910635E REST910636E REST910651E REST910652E REST910653E REST910655E REST910656E REST910657E
Analytical HPLC columns, Ultra Cyano (USP L10)
Colonnes pour chromatographie
These analytical HPLC columns with spherical shaped traditional monomeric cyanopropylsilane are well suitable for the analysis of protonated bases and also useful for confirmation of analysis on a C18 or C8 columns.
  • Can be used in normal-phase, reversed-phase and HILIC modes
  • Suited with mobile phase when the pH is between 5 and 7
  • Coulmns with trident integral inlet fittings are also available
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité