pH software, EasyDirect™
Fournisseur: Mettler-Toledo
EasyDirect™
661-0271EA 237 EUR InStock
661-0271
pH software, EasyDirect™
Logiciels Logiciels de laboratoire
This intuitive software for improved data management can be used with SevenCompact™, SevenCompact™ Duo, Seven2Go™ Pro, FiveEasyPlus or SevenExcellence™ pH meters. Within a few clicks the data measured on the pH meter can be seamlessly transferred to a computer. The application will store the data unmodified and allow for further printing or analysis.
  • Available in 12 languages
  • Data can be stored, printed or exported to Excel or any other csv application
  • Up to three instruments can be connected simultaneously
Informations de commande: Supplied without meter, computer and USB cable.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité