UHPLC columns, Pinnacle® DB PAH UHPLC
Fournisseur: Restek
9470212 9470252 9470232
REST9470212EA 1540 EUR InStock
REST9470212 REST9470252 REST9470232
UHPLC columns, Pinnacle® DB PAH UHPLC
Colonnes pour chromatographie
Base-deactivated spherical silica that is optimised for UHPLC stability. Designed to resolve complex mixtures of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Complete resolution of all 16 EPA 610 PAHs, plus two other routinely analyzed PAH compounds, in less than five minutes to greatly reduce run times and increase sample throughput.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité