pH combination electrodes, Orion™ Economy Series
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Orion™ Economy
662-1529EA 172 EUR InStock
662-1529 662-0785 662-0784 662-1454
pH combination electrodes, Orion™ Economy Series
Électrodes Électrodes pH
pH combination electrodes for routine pH measurements.
  • Wick junction, permanently gelled Ag/AgCl electrolyte
  • Unbreakable epoxy body extends beyond the pH sensing glass bulb: Suitable for rough conditions
  • Low-maintenance design requires no fill solution
  • Durability for lab or field use
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité