Dissolved oxygen probe, standard, Orion™ 081010MD
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Orion™
663-0182EA 734 EUR InStock
663-0182
Dissolved oxygen probe, standard, Orion™ 081010MD
Électrodes Sondes à oxygène dissous
This versatile standard DO probe for the lab or field allows reliable results no matter what the environment.
  • For use with Star Series meters
  • Response time: 90% of final value in 10 sec.
  • Drift: <1%/day
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité