Électrodes sélectives d'ions, fluorure, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
9409SC 9609BNWP 9409BN
662-0830EA 877 EUR InStock
662-0830 662-1539 662-1517
Électrodes sélectives d'ions, fluorure, Orion™
Électrodes Électrodes ISE
Ces électrodes fluorure sont conçues pour mesurer de façon simple et rapide les ions fluorures libres dans des solutions aqueuses, avec précision et à faible coût.
  • Potentiels stables, sans dérive
  • Solides
  • La jonction Sure-Flow™ facilite le nettoyage et s'utilise en toute simplicité dans les échantillons difficiles.
Informations de commande: Les électrodes à demi-cellules requièrent une électrode de référence distincte qui peut être commandée séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité