AlbumiNZ™ Bovine serum albumin (BSA)
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0219989880EA 345 EUR InStock
ICNA0219989880 ICNA0219989891 ICNA0219989825 ICNA0219989850
AlbumiNZ™ Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
AlbumiNZ™ protease-reduced BSA is chromatographically purified from New Zealand-sourced bovine plasma in an ISO quality system assuring complete traceability and consistent high quality.
  • Off-white to light yellowish to brown powder
  • With ≤5% of moisture content
  • Dissolves in ≤20 min at 20 to 25 °C (20% w/w in water)
AlbumiNZ™ protease-reduced BSA is useful for immunoassays where proteases may degrade proteins or where peroxidase or alkaline phospahatase may hydrolyse substrates.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité