Safety air outlet filter
Fournisseur: VICI
JOURJR-S-20004EA 92 EUR InStock
JOURJR-S-20004
Safety air outlet filter
Filtres Filtres de traitement des liquides
This safety air outlet filter regulates the pressure during helium sparging.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité