AlbumiNZ™ Bovine serum albumin (BSA)
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0219989991EA 3185 EUR InStock
ICNA0219989991 ICNA0219989980 ICNA0219989925 ICNA0219989910 ICNA0219989950
AlbumiNZ™ Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
AlbumiNZ™ Low Fatty Acid BSA is chromatographically purified from New Zealand-sourced bovine plasma in an ISO quality system assuring complete traceability and consistent high quality. This albumin has very low endotoxin and low free fatty acids, is tested for the absence of viruses according to 9CFR and has the highest possible biosafety level.
  • Off-white powder
  • Dissolves in ≤20 min (20% w/w in water)
AlbumiNZ™ Low Fatty Acid BSA supports growth of stem cells and increases protein production from hybridoma cells.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité