ATC probe, Orion™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Orion™
ORIO917001EA 705.45 EUR InStock
ORIO917001
ATC probe, Orion™
Électrodes Électrodes pH
ATC probe for general purpose applications. For aqueous samples, intermittent use in methanol or ethanol.
  • With dual Banana plug
  • Durable thanks to epoxy body
  • For use with older Orion meters
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité