Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Fas Mouse Monoclonal Antibody [clone:ZB4]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-AAM-227-EEA 502 EUR InStock
ALEXADI-AAM-227-E ENZOADIAAM227E
Anti-Fas Mouse Monoclonal Antibody [clone:ZB4]
Anticorps
Fas/APO-1/CD95 is type I-membrane glycoprotein that is a member of the Tumor necrosis factor receptor (TNF-R) family, which includes TNF-R1, TNF-R2, CD27, CD30, and CD40.

  • Dilution range: 5 to 20 µg/ml for Flow Cytometry, 5 µg/ml, colorimetric for Western blot
  • Detects a band of ~45 kDa by Western blot

Binding of Fas-ligand (FasL) to Fas or crosslinking of Fas by anti-Fas monoclonal antibodies leads to apoptosis of Fas expressing cells. Apoptosis induced by Fas-Fas ligand interaction is inhibited by a number of cytosolic factors such as the ICE/CED3 family inhibitor CrmA, and the short and long form of FLIP.

Type: Primary
Antigen: Fatty Acid Synthase
Clonality: Monoclonal
Clone: ZB4
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité