Analytical HPLC columns, Ultra Amino (USP L8)
Fournisseur: Restek
9107315 9107335 9107355 9107365 9107515 9107525 9107535 9107555 9107565 9107575 910750210 9107313-700 9107315-700 9107333-700 9107335-700 9107353-700 9107355-700 9107363-700 9107365-700 9107513-700 9107515-700 9107523-700 9107525-700 9107533-700 9107535-700 9107553-700 9107555-700 9107563-700 9107565-700 9107573-700 9107575-700 910731E 910733E 910735E 910736E 910751E 910752E 910753E 910755E 910756E 910757E
REST9107315EA 666 EUR InStock
REST9107315 REST9107335 REST9107355 REST9107365 REST9107515 REST9107525 REST9107535 REST9107555 REST9107565 REST9107575 REST910750210 REST9107313-700 REST9107315-700 REST9107333-700 REST9107335-700 REST9107353-700 REST9107355-700 REST9107363-700 REST9107365-700 REST9107513-700 REST9107515-700 REST9107523-700 REST9107525-700 REST9107533-700 REST9107535-700 REST9107553-700 REST9107555-700 REST9107563-700 REST9107565-700 REST9107573-700 REST9107575-700 REST910731E REST910733E REST910735E REST910736E REST910751E REST910752E REST910753E REST910755E REST910756E REST910757E
Analytical HPLC columns, Ultra Amino (USP L8)
Colonnes pour chromatographie
Ultra amino columns are made of high-purity, spherical shaped type-B silica that minimises activity and creates high-density bonding. These columns are designed for selective and reliable HPLC applications. Aminopropylsilane provides reproducible retention and efficiency for normal-phase or HILIC analysis of simple sugars.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité