Ion selective electrodes, chlorine, Orion™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Orion™
662-1595EA 820 EUR InStock
662-1595
Ion selective electrodes, chlorine, Orion™
Électrodes Électrodes ISE
These electrodes are designed for measuring total residual chlorine quickly and accurately.
  • All forms of total residual chlorine are measured
  • Combination electrode does not require a separate reference electrode, making it convenient to use
Informations de commande: The electrode with screw cap is supplied without cable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité