Decontamination solution, RNase ERASE™
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA112440204EA 116 EUR InStock
ICNA112440204 ICNA04821683 ICNA04821682
Decontamination solution, RNase ERASE™
Produits nettoyants Décontaminants
RNase ERASE™ decontamination solution has been formulated using three ingredients known to be active against RNase.
  • Removes RNase contamination from glass, plastic, pipettes and equipment
  • After thorough rinsing leaves no residues that are inhibitory to enzymatic reactions
Note: RNase ERASE™ is not compatible with corrodible metal surfaces.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité