Bovine IgG Isotype Control
Fournisseur: MP Biomedicals
08641401 08641402
ICNA08641401EA 132.5 EUR InStock
ICNA08641401 ICNA08641402
Bovine IgG Isotype Control
Anticorps
It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for immunogen preparation. It is prepared using salt fractionation or by chromatographic techniques.
  • Immunoassay grade
  • Store at 2 to 8 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité