Orion™ 9502BNWP Carbon Dioxide Electrode
Fournisseur: Thermo Scientific
Orion™
662-1591EA 1090 EUR InStock
662-1591
Orion™ 9502BNWP Carbon Dioxide Electrode
Électrodes Électrodes ISE
This electrode measures carbon dioxide, carbonate and bicarbonate in aqueous solutions quickly and accurately.
  • Gas-sensing combination electrode
  • With waterproof BNC connector
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité