Nitrate standards for ISE calibration, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
920706 930707 920707
662-0801EA 127 EUR InStock
662-0801 ORIO930707 662-0802
Nitrate standards for ISE calibration, Orion™
Étalons Étalons anioniques Standards de nitrate
100 ppm is equivalent to 100 mg/L.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité