Anti-GPT Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB12973EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB12973
Anti-GPT Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité