L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Solid phase extraction cartridges, Resprep®
Fournisseur: Restek
24031 24032 24034 24035 24036 24038
REST24031EA 0 EUR InStock
REST24031 REST24032 REST24034 REST24035 REST24036 REST24038
Solid phase extraction cartridges, Resprep®
Colonnes pour chromatographie
These cartridges are manufactured using high density polypropylene and have polyethylene frits unless otherwise noted. Hydrophilic (polar) adsorbents used to extract hydrophilic analytes from nonpolar matrices, such as organic solvents (e.g., polar contaminants from sample extracts).
Cartridges may be processed by any one or all of these techniques: positive pressure, sidearm flask, centrifuge, or vacuum manifold.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité