L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
HPLC columns, Allure® AK
Fournisseur: Restek
9159525-700 915950210 9159523-700
REST9159525-700EA 1160 EUR InStock
REST9159525-700 REST915950210 REST9159523-700
HPLC columns, Allure® AK
Colonnes pour chromatographie
This highly retentive and selective phase is developed specifically for the analysis of aldehydes and ketones as DNPH derivatives. Allure® AK is a reversed phase HPLC material that has the unique ability to separate all 13 carbonyl compounds using a simple acetonitrile/water gradient.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité