Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMOX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADIOSA150FEA 553.3 EUR InStock
ENZOADIOSA150F ALEXADI-OSA-150-F
Anti-HMOX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Heme Oxygenase-1 (HO-1) also known as Hsp32, is the inducible isoform of heme oxygenase that catalyzes the NADPH, oxygen, and cytochrome P450 reductase dependent oxidation of heme to carbon monoxide, ferrous iron and biliverdin which is rapidly reduced to bilirubin.

Type: Primary
Antigen: HMOX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité