L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gas sampling bags, Tedlar®
Fournisseur: Restek
22049 22050 22051 22052 22053 22054 22055 22056 22057 22058
REST22049EA 0 EUR InStock
REST22049 REST22050 REST22051 REST22052 REST22053 REST22054 REST22055 REST22056 REST22057 REST22058
Gas sampling bags, Tedlar®
Sachets Sachets de prélèvement de gaz
These sampling bags are a low-cost, whole-air sampling device for high-level VOCs and permanent gases. Made of polyvinyl fluoride (PVF) polymer resin and with PP valve and septum fitting.
  • Lightweight and easy to use
  • Film type can be chosen based on the application
  • Continuous sampling temperature up to 107 °C; short term (1 to 2 hours) temperature up to 176 °C
Several EPA, NIOSH, and OSHA methods exist for bag sampling for a variety of applications: stationary sources emissions; workplace atmospheres; ambient, indoor air quality; and breath analysis. AMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité