Preparative HPLC columns, Ultra C18
Fournisseur: Restek
9174517 9174518 9174519 9174557 9174558 9174559 9174567 9174568 9174569 9174577 9174578 9174579
REST9174517EA 1700 EUR InStock
REST9174517 REST9174518 REST9174519 REST9174557 REST9174558 REST9174559 REST9174567 REST9174568 REST9174569 REST9174577 REST9174578 REST9174579
Preparative HPLC columns, Ultra C18
Colonnes pour chromatographie
The general-purpose C18 is a conventional monomeric octadecylsilane column suitable for analyses of a wide range of compounds from acidic through slightly basic.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité