Microscope droit, DM300
Fournisseur: Leica
630-3240EA 1340 EUR InStock
630-3240 630-3393 630-3239 630-3238 630-3105
Microscope droit, DM300
Microscopes
Destinés aux étudiants d'un niveau relativement avancé ou aux cours de science des 2ème à 4ème années dans un "College", le microscope Leica DM300 est compact et simple d'utilisation; il ne requiert pas d'entretien, et fonctionne parfaitement jour après jour.
  • Mécanisme de mise au point sans entretien, hermétique, avec tige en laiton, pour une commande de mise au point précise
  • Éclairage LED Leica EZLite™ offrant une lumière de couleur blanc froid, qui réduit la consommation d'énergie de 80%
  • Éclairage LED, permettant également d'économiser les coûts liés au remplacement des lampes
  • Système de condensateur professionnel précentré et préfocalisé pour un éclairage maximal
  • Diaphragme à iris réglable, avec marquage clair, pour une mise au point fine de la résolution de l'image
  • Platine mécanique intégrée avec commandes de position basse X/Y, pour un déplacement précis de l'échantillon à des grossissements élevés
  • Taille compacte et faibe encombrement, facile à ranger et à porter
Equipé d'une plate-forme mécanique pour 2 lames d'échantillon et d'un condensateur d'Abbe, le DM300 peut être configuré avec un tube monoculaire ou binoculaire rotatif permettant de partager l'observation et de ranger le microscope facilement.
The trinocular tube features a 50%/50% camera/eyetube split.
Informations de commande: Veuillez penser à commander le cordon d'alimentation séparément.
Information de livraison: Livré avec tube binoculaire, objectifs achromatiques (4×, 10×, 40×, 100x), huile (10 ml), housse de protection, et documents destinés à l'utilisateur.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité