Bulk adsorbents, Florisil® PR
Fournisseur: Restek
Florisil®
REST26135EA 0 EUR InStock
REST26135
Bulk adsorbents, Florisil® PR
Sorbants pour chromatographie Sorbants SPE
Florisil® PR is commonly used to remove polar interferences from pesticide residues. This bulk material is ideal for labs packing their own extraction cartridges for pesticide residue extractions.
  • Pesticide residue grade
Conditionnement: Packaged in glass containers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité