Serum-free medium, MP-MRC-5®
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA092013426EA 1107 EUR InStock
ICNA092013426
Serum-free medium, MP-MRC-5®
Milieux de culture cellulaire
MP-MRC-5® medium was developed specifically for the culture of MRC-5 cells and microcarrier culture of MRC-5 cells in production systems.
  • Serum-free, animal component free
  • Very low protein (<90 ng/ml)
  • Specific for MRC-5 cells
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité