Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Bim/BOD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-AAP-330-EEA 566 EUR InStock
ALEXADI-AAP-330-E ENZOADIAAP330E
Anti-Bim/BOD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Bim is a critical regulator of lymphocyte homeostasis, acts as a barrier against autoimmune disease and is necessary for the apoptotic response to certain stress signals.

  • Dilution Range: 20 µg/ml for Immunohistochemistry, 1 µg/ml, colorimetric for Western blot
  • Detects a band of ~23 kDa by Western blot

All isoforms of Bim contain the C-terminal Bcl-2 homology domain known as BH3. Certain apoptotic stimuli release Bim from the complex which allows it to translocate to the mitochondria and bind to Bcl-2 or its homologues, thereby promoting apoptosis.

Type: Primary
Antigen:
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité