Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRAIL-R4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADIAAP371EEA 464.2 EUR InStock
ENZOADIAAP371E ALEXADI-AAP-371-E
Anti-TRAIL-R4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRAIL decoy receptors (DcR1, DcR2, and osteoprotegerin/OPG) completely or partially lack the signaling death domain, and/or are secreted from cells and unable to transmit intracellular signals.

  • Dilution range: 10 µg/ml for Immunocytochemistry, 1:1,000 to 1:2,000 for Western blot
  • Detects a band of ~36 kDa by Western blot

Expression of DcRs promotes survival by sequestration of apoptotic ligands. A fourth identified decoy receptor, DcR3, binds both FasL and the vascular endothelial cell growth inhibitor (VEGI), inhibiting Fas and DR3 death signals.

Type: Primary
Antigen: Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 10D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité