L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bovine serum albumin (BSA)
Fournisseur: SEQENS
1010-30-100ML 1010-30-500ML 1010-30-1L
1010-30-100MLEA 69.6 EUR InStock
1010-30-100ML 1010-30-500ML 1010-30-1L
Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
SEQENS IVD manufactures Bovine Serum Albumin (BSA) derived from plasma, collected from healthy animals of French origin. This product is obtained by 'Heat Shock' method, which ensures higher purity and preserves BSA intrinsic properties.
  • Albumin purity: >98%
  • Total proteins: >290 g/L
  • Endotoxins: <15,0 Endotoxin Unit/mg dry extract
  • Shelf life: 3 years
  • Sterile filtered 0,2 µm
Full traceability and batch-to-batch repeatability guaranteed.
Information de livraison: Supplied as a ready to use 30% solution in deionised water.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..