Bovine serum albumin (BSA)
Fournisseur: SEQENS
1011-70-100G 1011-70-500G 1011-70-1KG
1011-70-100GEA 242 EUR InStock
1011-70-100G 1011-70-500G 1011-70-1KG
Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
SEQENS IVD manufactures Bovine Serum Albumin (BSA) derived from plasma, collected from healthy animals of French origin. This product is obtained by 'Heat Shock' method, which ensures higher purity and preserves BSA intrinsic properties.
  • Albumin purity: >98%
  • Total proteins: >92%
  • Endotoxins: <2,0 Endotoxin Unit/mg
  • Shelf life: 3 years
  • Sterile filtered 0,2 µm prior to being freeze-dried
Full traceability and batch-to-batch repeatability guaranteed.
Information de livraison: Supplied lyophilised.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité