Density hydrometers
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3222112S 3222111S 3222116S 3222114S 3222120S 3222119S 3222118S 3222117S 3222115S 3222113S 3222114S/04/3P 3222116S/04/3P
SCNL3222112SEA 104 EUR InStock
SCNL3222112S SCNL3222111S SCNL3222116S SCNL3222114S SCNL3222120S SCNL3222119S SCNL3222118S SCNL3222117S SCNL3222115S SCNL3222113S SCNL3222114S/04/3P SCNL3222116S/04/3P
Density hydrometers
Hydromètres
Precision hydrometers with integrated blue filling thermometer.
  • Suitable for calibration
Error limit: ±0,5 kg/m³
Reference temperature: 15 °C
Certifications: ASTM E2995-14.
Informations de commande: A works or DAkkS calibration certificate is available on request.
Conditionnement: Each packed in a square plastic sleeve.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité