Bovine serum albumin (BSA)
Fournisseur: SEQENS
1035-30-500MLEA 313 EUR InStock
1035-30-500ML 1035-30-100ML 1035-30-1L
Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
SEQENS IVD manufactures Bovine Serum Albumin (BSA) derived from plasma, collected from healthy animals of French origin. This product is obtained by 'Heat Shock' method, which ensures higher purity and preserves BSA intrinsic properties.
  • Albumin purity: >98%
  • Total proteins: >290 g/L
  • Fatty acids: <0,03 g/L
  • Shelf life: 3 years
  • Sterile filtered 0,2 µm
Full traceability and batch-to-batch repeatability guaranteed.
Information de livraison: Supplied as a ready to use 30% solution in deionised water.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité