UHPLC columns, Ultra Aqueous C18 (USP L1)
Fournisseur: Restek
9178312-700 9178313-700 9178315-700 9178332-700 9178333-700 9178335-700 9178352-700 9178353-700 9178355-700 9178362-700 9178363-700 9178365-700 9178512-700 9178513-700 9178515-700 9178522-700 9178523-700 9178525-700 9178532-700 9178533-700 9178535-700 9178552-700 9178553-700 9178555-700 9178562-700 9178563-700 9178565-700 9178572-700 9178573-700 9178575-700 917831E 917833E 917835B 917835E 917836B 917836E 917851E 917852E 917853E 917855E 917856E 917857E
REST9178312-700EA 706 EUR InStock
REST9178312-700 REST9178313-700 REST9178315-700 REST9178332-700 REST9178333-700 REST9178335-700 REST9178352-700 REST9178353-700 REST9178355-700 REST9178362-700 REST9178363-700 REST9178365-700 REST9178512-700 REST9178513-700 REST9178515-700 REST9178522-700 REST9178523-700 REST9178525-700 REST9178532-700 REST9178533-700 REST9178535-700 REST9178552-700 REST9178553-700 REST9178555-700 REST9178562-700 REST9178563-700 REST9178565-700 REST9178572-700 REST9178573-700 REST9178575-700 REST917831E REST917833E REST917835B REST917835E REST917836B REST917836E REST917851E REST917852E REST917853E REST917855E REST917856E REST917857E
UHPLC columns, Ultra Aqueous C18 (USP L1)
Colonnes pour chromatographie
Aqueous C18 is a rugged, reversed-phase column with a well-balanced retention profile. It can effectively retain more types of solutes than a conventional C18 and is ideal for multicomponent LC-MS analyses. The general-purpose Aqueous C18 boasts high reproducibility and compatibility with many mobile phase conditions - even 100% aqueous. And when used with a gradient, it eliminates the all-too-common issue of multiple compounds eluting near the column void time.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité