Packing material for columns, Res-Sil
Fournisseur: Restek
25028 25030 25042 25044 25080 25081 25400 25401
REST25028EA 81.1 EUR InStock
REST25028 REST25030 REST25042 REST25044 REST25080 REST25081 REST25400 REST25401
Packing material for columns, Res-Sil
Sorbants pour chromatographie Sorbants GC
These bonded silica packings with n-octane or cyanopropyl (OPN) functional groups yield faster separations of C1 to C4 hydrocarbons, higher thermal stability, shorter conditioning times, and longer lifetimes.
  • Unique separation of saturated and unsaturated hydrocarbons
  • Innovative bonding chemistry for batch-to-batch reproducibility
Each production batch of Res-Sil C packing is tested with a complex hydrocarbon mixture to meet demanding retention time and retention index specifications.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Packing material, Res-Sil B, mesh size 80/100, temperature limit 300 °C 1 g REST25080
Packing material, Res-Sil C, mesh size 80/100, temperature limit 300 °C 1 g REST25028
Packing material, 1% TCEP on Res-Sil B, mesh size 80/100, temperature limit 175 °C 1 g REST25081
Packing material, 2% Carbowax 1540 on Res-Sil C, mesh size 80/100, temperature limit 150 °C 1 g REST25044
Packing material, n-Octane on Res-Sil C, mesh size 80/100, temperature limit 150 °C 1 g REST25030
Packing material, OPN on Res-Sil C, mesh size 80/100, temperature limit 150 °C 1 g REST25042
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité