Lysing matrix Z
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA116961100EA 340 EUR InStock
ICNA116961100 116985025. ICNA116961001 ICNA116978050 116540439. ICNA116961050 116985100. ICNA116540438 116985050. ICNA116978025 ICNA116961500 116978005.
Lysing matrix Z
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
Lysing Matrix Z is used primarily for lysis of animal and plant tissue, tougher stems, roots and seeds, and whole insects. Each impact-resistant tube contains yttria-stabilised zirconium oxide beads.
  • Impact-resistant tube
  • Ideal for cracking of very tough cell walls
  • Lower shear rate minimises degradation
  • Free from DNase and RNase
Matrix Z is an alternative to the very aggressive Matrix A because it's lower shear rate minimises degradation in applications such as RNA and protein isolation from very tough tissue.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité