L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Solutions tampons AVS TITRINORM, MRC, à 25 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
85518.260EA 22.1 EUR InStock
85518.260 85511.260 85515.260 85516.260 85517.260 85506.260
VWR®, Solutions tampons AVS TITRINORM, MRC, à 25 °C
Tampons Tampons pH
  • Solutions préparées à partir de réactifs AnalaR® NORMAPUR® de qualité analytique
  • Valeur analytique réelle sur l'étiquette avec une précision de ±0,02 unité de pH
  • Conformes aux matériaux de référence standard NIST
  • Numéro de lot et date d'emballage pour la traçabilité
Certificat d'analyse disponible sur vwr.com.
Certifications: Produced and certified in accordance with ISO 17034 accredited by BELAC under the certification number 542-RM. All information regarding the use of this CRM can be found on the Certificate of Analysis.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Valeur pH Type de tampon de pH Couleur Température de réference Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1,68 Oxalate neutre 25 °C Flacon en plastique 500 mL 85506.260
4,01 Phtalate neutre 25 °C Flacon en plastique 500 mL 85511.260
6,87 Phosphate neutre 25 °C Flacon en plastique 500 mL 85515.260
7,41 Phosphate neutre 25 °C Flacon en plastique 500 mL 85516.260
9,18 Borate neutre 25 °C Flacon en plastique 500 mL 85517.260
10,01 Carbonate neutre 25 °C Flacon en plastique 500 mL 85518.260
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité