DNA extraction, MPure™ Blood DNA extraction kits, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
117022100 117022200
ICNA117022100EA 335 EUR InStock
ICNA117022100 ICNA117022200
DNA extraction, MPure™ Blood DNA extraction kits, MP Biomedicals
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
MPure™ Blood DNA Extraction Kit is used with the MPure-12™ aNAP System for extraction of DNA from 100 to 400 µl mammalian whole blood, peripheral blood mononuclear cells or buffy coat. Nucleic acids extracted from MPure Blood DNA Extraction Kit 200 can be used in a number of downstream application including: PCR, qPCR, Sequencing (NGS), Microarray, RFLP, Southern Blot Analysis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité