Cuves pour spectrophotomètres
Fournisseur: Agilent
5061-3391 5063-6558 5063-6559 5063-6560 5063-6561
HEWL5061-3391EA 597 EUR InStock
HEWL5061-3391 HEWL5063-6558 HEWL5063-6559 HEWL5063-6560 HEWL5063-6561
Cuves pour spectrophotomètres
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Spectrophotometer cuvettes with beam height of 15 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité