Capillary columns, MXT®-20 (Siltek®-treated stainless steel)
Fournisseur: Restek
REST70320EA 0 EUR InStock
REST70320
Capillary columns, MXT®-20 (Siltek®-treated stainless steel)
Colonnes pour chromatographie
MXT®-20 columns are general purpose columns for volatile compounds, flavor compounds and alcoholic beverages.
  • Low to midpolarity phase; Crossbond® diphenyl dimethyl polysiloxane
  • Temperature range up to 340 °C
  • Equivalent to USP G28, G32 phases
The MXT®-20 polymer is synthesized to exacting standards. All residual catalysts and low molecular weight fragments are removed from the polymer, providing a tight mono-modal distribution and extremely low bleed.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité