Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COX-2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AS66]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-COX-030-EEA 574 EUR InStock
ALEXADI-COX-030-E ENZOADICOX030E
Anti-COX-2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AS66]
Anticorps
COX-2 catalyze a cyclooxygenase (bis-oxygenase) reaction in which arachidonate plus two molecules of O2 are converted to PGG2 (prostaglandin G2), and a peroxidase reaction in which PGG2 undergoes a two-electron reduction to PGH2.

  • Dilution Range: 1 to 5 µg/ml for Western blot
  • Detects a band of ~68 to 70 kDa by Western blot

Inducible COX-2 is undetectable in most mammalian tissues but its expression can be induced rapidly (2 to 6 h) in fibroblasts, endothelial cells, monocytes and ovarian follicles in response to growth factors, tumor promoters, hormones, bacterial endotoxin and cytokines. COX-2 is also expressed constitutively in specialized cell types or tissues where it plays specific functions in individual biological processes. These include reproduction, immunity, renal physiology, neurotransmission, bone resorption and pancreatic secretion.

Type: Primary
Antigen:
Clonality: Monoclonal
Clone: AS66
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité