Capillary columns, MXT®-35 (Siltek®-treated stainless steel)
Fournisseur: Restek
70438 70482
REST70438EA 988 EUR InStock
REST70438 REST70482
Capillary columns, MXT®-35 (Siltek®-treated stainless steel)
Colonnes pour chromatographie
MXT®-35 columns are general purpose columns for organochlorine pesticides, PCB congeners (e.g. Aroclor mixes), herbicides, pharmaceuticals, sterols, rosin acids and phthalate esters.
  • Midpolarity phase; Crossbond® diphenyl dimethyl polysiloxane
  • Temperature range up to 340 °C
  • Equivalent to USP G42 phase
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité