Capillary columns, MXT®-50 (Siltek®-treated stainless steel)
Fournisseur: Restek
REST70552EA 0 EUR InStock
REST70552 REST70570 REST70558 REST70569 REST70555
Capillary columns, MXT®-50 (Siltek®-treated stainless steel)
Colonnes pour chromatographie
MXT®-50 columns are general purpose columns for pesticides, herbicides, rosin acids, phthalate esters and sterols.
  • Midpolarity phase; Crossbond® diphenyl dimethyl polysiloxane
  • Temperature range up to 300 °C
  • Equivalent to USP G3 phase
Coil diameter: 114,3 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité