Capillary columns, MXT®-200 (Siltek®-treated stainless steel)
Fournisseur: Restek
75038 75052 75053 75055 75058 75070 75073 75082 75085 75088
REST75038EA 885 EUR InStock
REST75038 REST75052 REST75053 REST75055 REST75058 REST75070 REST75073 REST75082 REST75085 REST75088
Capillary columns, MXT®-200 (Siltek®-treated stainless steel)
Colonnes pour chromatographie
MXT®-200 columns are general purpose columns for solvents, Freon® fluorocarbons, alcohols, ketones, silanes, and glycols.
  • Midpolarity phase; Crossbond® trifluoropropylmethyl polysiloxane
  • Temperature range up to 400 °C
  • Equivalent to USP G6 phase
Coil diameter: 114,3 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité