Solutions étalons de nickel pour ICP-MS, ARISTAR®
Fournisseur: VWR Chemicals
456832NEA 155 EUR InStock
456832N 85584.180
Solutions étalons de nickel pour ICP-MS, ARISTAR®
Étalons Étalons cationiques Standards de nickel
  • Produites à partir d'acides de haute pureté, de l'eau ASTM I 18 mégaohms
  • Solution dosée par titration
  • Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du NIST
  • Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
  • Fournies avec certificat d'analyse complet
Certifications: Produites et testées dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité