Nucleic acid extraction, MPure™ Viral/Pathogen nucleic acids extraction kit
Fournisseur: MP Biomedicals
MPure™
ICNA117022130EA 319 EUR InStock
ICNA117022130
Nucleic acid extraction, MPure™ Viral/Pathogen nucleic acids extraction kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
MPure™ Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction Kit is used with the MPure-12™ Automated Nucleic Acid Purification System for purification of viral DNA/RNA and pathogen DNA from swab samples (cell-rich samples).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité