DNA extraction kits, MPure™ Plant DNA extraction kit
Fournisseur: MP Biomedicals
MPure™
ICNA117022150EA 319 EUR InStock
ICNA117022150
DNA extraction kits, MPure™ Plant DNA extraction kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
MPure™ Plant DNA Extraction Kit is used with the MPure-12™ Automated Nucleic Acid Purification System for extraction of genomic DNA from plant (leaf, seeds and spores) and fungal tissues. Up to 100 mg of tissue can be used for purification.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité