L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Capillary columns, Rxi®-Volatiles (fused silica)
Fournisseur: Restek
10900 10901 10902 10903 10904 10905 10906
REST10900EA 786 EUR InStock
REST10900 REST10901 REST10902 REST10903 REST10904 REST10905 REST10906
Capillary columns, Rxi®-Volatiles (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Rtx®-Volatiles columns are designed specifically for the analyses of 34 volatile organic pollutants listed in U.S. EPA methods 601, 602, and 624. With these columns, all compounds can be quantified using mass spectrometer or a PID in tandem with an ELCD.
  • Proprietary Crossbond® diphenyl dimethyl polysiloxane phase
  • Application-specii c columns for volatile organic pollutants
  • Provides low bleed and thermal stability up to 280 °C
  • Narrow bore columns can interface directly in GC/MS systems
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Greffage Type de colonne Épaisseur du film Ø int. Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Rxi®-Volatiles Capillaire 1,00 µm 0,25 mm 30 m 1 REST10900
Rxi®-Volatiles Capillaire 1,00 µm 0,25 mm 60 m 1 REST10903
Rxi®-Volatiles Capillaire 1,50 µm 0,32 mm 30 m 1 REST10901
Rxi®-Volatiles Capillaire 1,50 µm 0,32 mm 60 m 1 REST10904
Rxi®-Volatiles Capillaire 2,00 µm 0,53 mm 30 m 1 REST10902
Rxi®-Volatiles Capillaire 2,00 µm 0,53 mm 60 m 1 REST10905
Rxi®-Volatiles Capillaire 2,00 µm 0,53 mm 60 m 1 REST10906
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité