L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Capillary columns, MXT®-502.2
Fournisseur: Restek
70908 70909 70910 70919
REST70908EA 1050 EUR InStock
REST70908 REST70909 REST70910 REST70919
Capillary columns, MXT®-502.2
Colonnes pour chromatographie
These Siltek®-treated stainless steel MXT®-502.2 columns enable to quantify all compounds when using a mass spectrometer or a PID in tandem with an ELCD. A 105 m column can separate the light gases specified in EPA methods without subambient cooling.
  • Proprietary Crossbond
  • 114,3 mm standard coil diameter
  • Diphenyl/dimethyl polysiloxane phase provides low bleed and thermal stability to 320 °C
These application specific columns with unique selectivity are ideal for volatile organic pollutants and in many gasoline range organics (GRO) methods forMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité