LiChrosorb® RP-18, HPLC Columns
Fournisseur: Avantor
LIRP18-5-125AEA 891 EUR InStock
LIRP18-5-125A LIRP18-5-150A LIRP18-5-250A LIRP18-10-10C5 LIRP18-10-250A LIRP18-10250AF LIRP18-5-10C5 LIRP18-5-125AF LIRP18-5-150AF LIRP18-5-250AF LIRP1810125AF LIRP18-10-100A LIRP181010C5SK LIRP18-10-200A LIRP1810300AF
LiChrosorb® RP-18, HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
These columns with high purity base deactivated porous silica are ideal for the separation of basic molecules.
  • Irregular porous silica
  • High efficiency and complimentary phase selectivity
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité